2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethylporphyrin ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: OEP, Octaethylporphine, 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine
O0234-1G O0234-100MG
TCIAO0234-1GEA 719 EUR InStock
TCIAO0234-1G TCIAO0234-100MG
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethylporphyrin ≥95.0% (sur base azote total)
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethylporphyrin
Formule: C₃₆H₄₆N₄
MW: 534,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009627
Numéro CAS: 2683-82-1
EINECS: 220-243-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité