4,4'-Oxydiphthalic anhydride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5,5'-Oxybis(isobenzofuran-1,3-dione)
O0237-25G O0237-100G
TCIAO0237-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAO0237-25G TCIAO0237-100G
4,4'-Oxydiphthalic anhydride ≥98.0% (par HPLC)
4,4'-Oxydiphthalic anhydride
Formule: C₁₆H₆O₇
MW: 310,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039144
Numéro CAS: 1823-59-2
EINECS: 412-830-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 96.0 %
Melting point 226.0 to 231.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité