Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Octanamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

O0238-10G O0238-25G
TCIAO0238-10GEA 82.5 EUR InStock
TCIAO0238-10G TCIAO0238-25G
n-Octanamide ≥98.0% (par GC)
n-Octanamide


Formule: C₈H₁₇NO
Numéro MDL: MFCD00191675
Numéro CAS: 629-01-6
EINECS: 211-066-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité