n-Octylmagnesium bromide ∼22% ∼1 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAO0240-250GEA 157 EUR InStock
TCIAO0240-250G
n-Octylmagnesium bromide ∼22% ∼1 mol/L dans le THF
n-Octylmagnesium bromide
Formule: C₈H₁₇BrMg
MW: 217,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191566
Numéro CAS: 17049-49-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 21.0 to 25.0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité