2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,7-Octadienol
O0243-25ML O0243-500ML
TCIAO0243-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0243-25ML TCIAO0243-500ML
2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
2,7-Octadienol (cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00191472
Numéro CAS: 23578-51-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité