3-Octén-2-one ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0252-25ML O0252-5ML
TCIAO0252-25MLEA 61.6 EUR InStock
TCIAO0252-25ML TCIAO0252-5ML
3-Octén-2-one ≥96.0% (par GC)
3-Octén-2-one
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015565
Numéro CAS: 1669-44-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d11cd2d370df7ebb25bf2c511ad12fa293395814&vid=d11cd2d370df7ebb25bf2c511ad12fa293395814&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité