Octafluoroadipic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0260-25G O0260-5G
TCIAO0260-25GEA 248 EUR InStock
TCIAO0260-25G TCIAO0260-5G
Octafluoroadipic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Octafluoroadipic acid
Formule: C₆H₂F₈O₄
MW: 290,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066405
Numéro CAS: 336-08-3
EINECS: 206-407-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité