Octadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Stearyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner salt, 3-[Dimethyl(octadecyl)ammonio]propane-1-sulphonate, Stearyl sulphobetaine, Octadecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner salt, 3-[Dimethyl(stearyl)ammonio]propane-1-sulphonate
O0261-25G O0261-250G
TCIAO0261-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAO0261-25G TCIAO0261-250G
Octadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥97.0% (sur base azote total)
Octadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₂₃H₄₉NO₃S
Numéro MDL: MFCD00043218
Numéro CAS: 13177-41-8
EINECS: 236-124-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité