4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥95.0% (par GC, analyse par titration) radical libre
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0266-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAO0266-5G TCIAO0266-25G
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl ≥95.0% (par GC, analyse par titration) radical libre
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
Formule: C₉H₁₆NO₂
MW: 170,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006187
Numéro CAS: 2896-70-0
EINECS: 220-778-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité