(S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0276-1G O0276-5G
TCIAO0276-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAO0276-1G TCIAO0276-5G
(S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₆O₄
Numéro MDL: MFCD00064516
Numéro CAS: 21461-84-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité