7-Octen-1-ol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0280-25ML O0280-5ML
TCIAO0280-25MLEA 570 EUR InStock
TCIAO0280-25ML TCIAO0280-5ML
7-Octen-1-ol ≥96.0% (par GC)
7-Octen-1-ol
Formule: C₈H₁₆O
Point d'ébullition: 66°C
Numéro MDL: MFCD00798076
Numéro CAS: 13175-44-5
EINECS: 236-122-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité