(R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(-)-gamma-Carboxy-gamma-butyrolactone, (R)-(-)-5-Oxo-2-tetrahydrofuroic Acid, (R)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylicacid
O0281-1G O0281-5G
TCIAO0281-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAO0281-1G TCIAO0281-5G
(R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011567
Numéro CAS: 53558-93-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité