(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(+)-2,2'-Dihydroxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, (R)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
O0282-1G O0282-5G O0282-25G
TCIAO0282-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAO0282-1G TCIAO0282-5G TCIAO0282-25G
(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥99.0% (par GC)
(R)-(+)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₂₂O₂
MW: 294,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093485
Numéro CAS: 65355-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +52.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité