(S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-2,2'-Dihydroxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, (S)-5,5,6,6,7,7,8,8-Octahydro-1,1-bi-2-naphthol
O0283-1G O0283-5G
TCIAO0283-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAO0283-1G TCIAO0283-5G
(S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥99.0% (par GC)
(S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₂₂O₂
MW: 294,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093485
Numéro CAS: 65355-00-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 165.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -52.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité