Octaethylene glycol monomethyl ether ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0296-1G O0296-5G
TCIAO0296-1GEA 125 EUR InStock
TCIAO0296-1G TCIAO0296-5G
Octaethylene glycol monomethyl ether ≥96.0% (par GC)
Octaethylene glycol monomethyl ether
Formule: C₁₇H₃₆O₉
Point d'ébullition: 216°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797152
Numéro CAS: 25990-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité