Potassium hydrogen monopersulphate >∼45% KHSO5
Fournisseur: TCI
Danger
O0310-25G O0310-500G
TCIAO0310-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0310-25G TCIAO0310-500G
Potassium hydrogen monopersulphate >∼45% KHSO5
Potassium hydrogen monopersulphate
Formule: 2KHSO₅·KHSO₄·K₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00040551
Numéro CAS: 37222-66-5
ONU: 3260
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e942330c822b9e76a39c55b0c4ed117b0c70eb06&vid=f3087f4e921eee45e380584c080f71a67cfccd66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) 42.0 to 48.0 % (as KHSO5)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité