Oleanolic acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
O0317-25G O0317-5G
TCIAO0317-25GEA 161 EUR InStock
TCIAO0317-25G TCIAO0317-5G
Oleanolic acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Oleanolic acid hydrate
Formule: C₃₀H₄₈O₃·xH₂O
Point de fusion: 311°C
Numéro MDL: MFCD00064914
Numéro CAS: 508-02-1
EINECS: 208-081-6
Merck Index: 14,06827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3960eb2aad0fddb53e497b71692e0ca99d322c1&vid=37658cf8effb856ab24055e6a6fda492f5e0d6c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +74.0 to +79.0 deg (C=1, CHCl3)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité