n-Octanohydrazide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0324-25G O0324-5G
TCIAO0324-25GEA 101 EUR InStock
TCIAO0324-25G TCIAO0324-5G
n-Octanohydrazide ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
n-Octanohydrazide
Formule: C₈H₁₈N₂O
Numéro MDL: MFCD00011588
Numéro CAS: 6304-39-8
EINECS: 228-612-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 88.0 and le 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité