1-n-Octyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Octylpyrrolidin-2-one
O0325-25ML O0325-500ML
TCIAO0325-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0325-25ML TCIAO0325-500ML
1-n-Octyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
1-n-Octyl-2-pyrrolidone
Formule: C₁₂H₂₃NO
MW: 197,322 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: –23°C
Point d'éclair: 142°C
Numéro MDL: MFCD00074965
Numéro CAS: 2687-94-7
EINECS: 403-700-8
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&vid=5dd40b8ea69d60a1b3d638273d53d56aa4094202&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité