2-Octyl-1,2-thiazol-3(2H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Octhilinone
O0343-25G O0343-5G
TCIAO0343-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAO0343-25G TCIAO0343-5G
2-Octyl-1,2-thiazol-3(2H)-one ≥98.0% (par GC)
2-Octyl-1,2-thiazol-3(2H)-one
Formule: C₁₁H₁₉NOS
MW: 213,34 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Numéro MDL: MFCD00072473
Numéro CAS: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06755
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité