2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyle chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chlorocarbonyl-2-imidazolidinone, 2-Oxoimidazolidine-1-carbonyl chloride, 1-Chloroformyl-2-imidazolidinone
O0352-25G O0352-5G
TCIAO0352-25GEA 250 EUR InStock
TCIAO0352-25G TCIAO0352-5G
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyle chlorure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyle chlorure
Formule: C₄H₅ClN₂O₂
MW: 148,55 g/mol
Point de fusion: 157°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683529
Numéro CAS: 13214-53-4
EINECS: 236-185-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité