Oxacillin sodium salt monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
O0353-25G O0353-5G O0353-1G
TCIAO0353-25GEA 224 EUR InStock
TCIAO0353-25G TCIAO0353-5G TCIAO0353-1G
Oxacillin sodium salt monohydrate ≥98.0% (par HPLC)
Oxacillin sodium salt monohydrate
Formule: C₁₉H₁₉N₃O₅S
MW: 423,42 g/mol
Point de fusion: 188°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00167146
Numéro CAS: 7240-38-2
Merck Index: 14,06904
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +200.0 to +210.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 3.5 to 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité