Octadecyl-3-mercaptopropionate ≥85.0% (par GC) (contains ca. 12% Hexadecyl 3-Mercaptopropionate)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Stearyl 3-Mercaptopropionate, 3-Mercaptopropionic Acid Stearyl Ester, 3-Mercaptopropionic Acid Octadecyl Ester
O0362-25G O0362-500G
TCIAO0362-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAO0362-25G TCIAO0362-500G
Octadecyl-3-mercaptopropionate ≥85.0% (par GC) (contains ca. 12% Hexadecyl 3-Mercaptopropionate)
Octadecyl-3-mercaptopropionate
Formule: C₂₁H₄₂O₂S
MW: 358,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046844
Numéro CAS: 31778-15-1
EINECS: 250-801-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité