Oxcarbazepine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
O0363-25G O0363-5G
TCIAO0363-25GEA 164 EUR InStock
TCIAO0363-25G TCIAO0363-5G
Oxcarbazepine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Oxcarbazepine
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 252,27 g/mol
Point de fusion: 216°C
Numéro MDL: MFCD00865307
Numéro CAS: 28721-07-5
EINECS: 249-188-8
Merck Index: 14,06929
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=682517710e0d473e494f35752448af78aa7fe455&vid=682517710e0d473e494f35752448af78aa7fe455&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité