[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-λ-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Shibata Reagent I
O0367-1G O0367-200MG
TCIAO0367-1GEA 455 EUR InStock
TCIAO0367-1G TCIAO0367-200MG
[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-λ-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
[(Oxido)phenyl(trifluoromethyl)-lambda-4-sulphanylidene]dimethylammonium tetrafluoroborate
Formule: C₉H₁₁BF₇NOS
MW: 325,05 g/mol
Numéro CAS: 1046786-08-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité