(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, H-Oic-OH
O0370-1G O0370-5G
TCIAO0370-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAO0370-1G TCIAO0370-5G
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
Formule: C₉H₁₅NO₂
MW: 169,22 g/mol
Point de fusion: 270°C
Numéro MDL: MFCD07782125
Numéro CAS: 80875-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -50.0 deg (C=1, mathanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité