Oxyresveratrol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3',4,5'-Tetrahydroxy-trans-stilbene, (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,3-diol
O0373-1G O0373-100MG
TCIAO0373-1GEA 411 EUR InStock
TCIAO0373-1G TCIAO0373-100MG
Oxyresveratrol ≥96.0% (par GC)
Oxyresveratrol
Formule: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD11974969
Numéro CAS: 29700-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité