Oxaprozin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
O0377-5G O0377-25G
TCIAO0377-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAO0377-5G TCIAO0377-25G
Oxaprozin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Oxaprozin
Formule: C₁₈H₁₅NO₃
MW: 293,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00215977
Numéro CAS: 21256-18-8
EINECS: 244-296-1
Merck Index: 14,06924
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité