N-n-Octylformamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0379-5G O0379-25G
TCIAO0379-5GEA 147 EUR InStock
TCIAO0379-5G TCIAO0379-25G
N-n-Octylformamide ≥98.0% (par GC)
N-n-Octylformamide
Formule: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Point d'ébullition: 291°C
Numéro CAS: 6282-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a110280a0b5b70c8c85c632b6edae494d80db68&vid=2a110280a0b5b70c8c85c632b6edae494d80db68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité