Acide octylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
O0380-1G O0380-5G
TCIAO0380-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAO0380-1G TCIAO0380-5G
Acide octylphosphonique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide octylphosphonique
Formule: C₈H₁₉O₃P
Numéro MDL: MFCD00015841
Numéro CAS: 4724-48-5
EINECS: 225-218-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b975e4d65d03b62396376c96b433a1bc47887d5&vid=4b975e4d65d03b62396376c96b433a1bc47887d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité