4-[(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)oxy]-2-benzofurane-1,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
O0384-1G O0384-5G O0384-25G
TCIAO0384-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAO0384-1G TCIAO0384-5G TCIAO0384-25G
4-[(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)oxy]-2-benzofurane-1,3-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-[(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)oxy]-2-benzofurane-1,3-dione
Formule: C₁₆H₆O₇
MW: 310,22 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 50662-95-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7263f64defe5f38ce354f531bf889cb038822c10&vid=7263f64defe5f38ce354f531bf889cb038822c10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité