Octenidine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
O0388-5G O0388-1G
TCIAO0388-5GEA 121 EUR InStock
TCIAO0388-5G TCIAO0388-1G
Octenidine dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Octenidine dihydrochloride
Formule: C₃₆H₆₂N₄
MW: 623,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD01938808
Numéro CAS: 70775-75-6
EINECS: 274-861-8
Merck Index: 14,06754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ee3c093dafde7d3157e4f4f96a41811f7b65e37&vid=1ee3c093dafde7d3157e4f4f96a41811f7b65e37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité