O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
O0390-5G O0390-1G
TCIAO0390-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAO0390-5G TCIAO0390-1G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formule: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
MW: 297,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075475
Numéro CAS: 125700-71-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité