3-Oxocyclobutanecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0392-5GEA 115 EUR InStock
TCIAO0392-5G TCIAO0392-1G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formule: C5H6O3
MW: 114,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100900
Numéro CAS: 23761-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité