Olanzapine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine
O0393-1G O0393-5G
TCIAO0393-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAO0393-1G TCIAO0393-5G
Olanzapine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Olanzapine
Formule: C₁₇H₂₀N₄S
MW: 312,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866702
Numéro CAS: 132539-06-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06822
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb1f7c3409234bac85aa3a431dda19a2461301b8&vid=eb1f7c3409234bac85aa3a431dda19a2461301b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité