N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-n-Octyl-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione, 5-Octyl-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione
O0394-200MG O0394-1G
TCIAO0394-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAO0394-200MG TCIAO0394-1G
N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (par GC)
N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide
Formule: C₁₄H₁₉NO₂S
MW: 265,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD23703118
Numéro CAS: 773881-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fa135bea8f397dd6aeec1fb3e3cc78d74e8f62&vid=33fa135bea8f397dd6aeec1fb3e3cc78d74e8f62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité