1,1,1,3,5,7,7,7-Octaméthyltétrasiloxane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3H,5H-Octamethyltetrasiloxane
O0397-5G O0397-25G
TCIAO0397-5GEA 23.1 EUR InStock
TCIAO0397-5G TCIAO0397-25G
1,1,1,3,5,7,7,7-Octaméthyltétrasiloxane ≥95.0% (par GC)
1,1,1,3,5,7,7,7-Octaméthyltétrasiloxane
Formule: C₈H₂₆O₃Si₄
MW: 282,63 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00053664
Numéro CAS: 16066-09-4
EINECS: 240-209-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f145bbe1dd63d1e75c1876574cc6339fd8ff7125&vid=f145bbe1dd63d1e75c1876574cc6339fd8ff7125&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité