Oxiracetam ≥96.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
O0398-1G O0398-5G
TCIAO0398-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAO0398-1G TCIAO0398-5G
Oxiracetam ≥96.0% (par GC, azote total)
Oxiracetam
Formule: C₆H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00242951
Numéro CAS: 62613-82-5
Merck Index: 14,06942
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=323e52482097e54f2c0ddb54edf3133bde22dabc&vid=323e52482097e54f2c0ddb54edf3133bde22dabc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité