Ofloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
O0403-5G O0403-25G
TCIAO0403-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAO0403-5G TCIAO0403-25G
Ofloxacin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ofloxacin
Formule: C₁₈H₂₀FN₃O₄
Numéro MDL: MFCD00226105
Numéro CAS: 82419-36-1
Merck Index: 14,06771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b678f39cebf92fd14a5eff55fa5078405804de9&vid=5b678f39cebf92fd14a5eff55fa5078405804de9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité