Ondansetron hydrochloride dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 9-Methyl-3-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride dihydrate, GR 3832 HCl 2H2O, 1,2,3,9-Tetrahydro-9-methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-4H-carbazol-4-one Hydrochloride, SN-37 HCl 2H2O, NSC665799 HCl 2H2O
O0407-1G O0407-5G
TCIAO0407-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAO0407-1G TCIAO0407-5G
Ondansetron hydrochloride dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ondansetron hydrochloride dihydrate
Formule: C₁₈H₁₉N₃O·HCl·₂H₂O
MW: 365,86 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00374371
Numéro CAS: 103639-04-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=303b043daeeffda65d011456d5c62998ad5c7913&vid=303b043daeeffda65d011456d5c62998ad5c7913&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité