Oxetan-3-ol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0409-5GEA 130 EUR InStock
TCIAO0409-5G TCIAO0409-1G
Oxetan-3-ol ≥96.0% (par GC)
Oxetan-3-ol
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 50°C
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09056790
Numéro CAS: 7748-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité