4,4,5,5-Tétraméthyl-2-(3-octyl-2-thiényl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-n-octyl-2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolan, 3-n-Octyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester
O0410-1G O0410-5G
TCIAO0410-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAO0410-1G TCIAO0410-5G
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-(3-octyl-2-thiényl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par GC)
4,4,5,5-Tétraméthyl-2-(3-octyl-2-thiényl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₈H₃₁BO₂S
MW: 322,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 405165-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a620198b9df753270ba7621880c5cc2699ba50ae&vid=a620198b9df753270ba7621880c5cc2699ba50ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité