4-n-Octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-n-Octyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-n-octyl-2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolan
O0411-1G O0411-5G
TCIAO0411-1GEA 106 EUR InStock
TCIAO0411-1G TCIAO0411-5G
4-n-Octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥96.0% (par GC)
4-n-Octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formule: C₁₈H₃₁BO₂S
MW: 322,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 405165-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=679bf4569e50715185de8aed2ff0b0e737aaa6ab&vid=679bf4569e50715185de8aed2ff0b0e737aaa6ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité