(+/-)-Octopamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: alpha-(Aminomethyl)-4-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride, dl-Octopamine hydrochloride, 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride, Octopamine hydrochloride
O0413-1G O0413-5G O0413-25G
TCIAO0413-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAO0413-1G TCIAO0413-5G TCIAO0413-25G
(+/-)-Octopamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(+/-)-Octopamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189,639 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012881
Numéro CAS: 770-05-8
EINECS: 212-216-4
Merck Index: 14,06759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42532fc6b5475eabfc87af0ea51ed626b4437104&vid=42532fc6b5475eabfc87af0ea51ed626b4437104&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité