1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl Ether, 1,1,2,2,3,3,4,4-Octafluoro-5-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)pentane
O0422-5G O0422-25G
TCIAO0422-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAO0422-5G TCIAO0422-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether ≥98.0% (par GC)
1H,1H,5H-Octafluoropentyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₇H₄F₁₂O
MW: 332,09 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Numéro MDL: MFCD00155904
Numéro CAS: 16627-71-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7bd4931cbf4b84907f51706aae2d6fda93995d&vid=ed7bd4931cbf4b84907f51706aae2d6fda93995d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité