9-(9-Heptadecanyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-(9-Heptadecanyl)carbazole-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester, 9-(1-n-Octylnonyl)carbazole-2,7-diboronic Acid Bis(pinacol) Ester, 9-(Heptadecan-9-yl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 9-(1-n-Octylnonyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
O0428-200MG O0428-1G
TCIAO0428-200MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAO0428-200MG TCIAO0428-1G
9-(9-Heptadecanyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥97.0% (par HPLC, azote total)
9-(9-Heptadecanyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formule: C₄₁H₆₅B₂NO₄
MW: 657,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621134
Numéro CAS: 958261-51-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038a28966b0ab5270c54797f51f4e42aafea54f9&vid=038a28966b0ab5270c54797f51f4e42aafea54f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité