2-Octyl-1-dodecanol ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-n-Octyl-1-dodecanol, 2-Octyldodecan-1-ol
O0429-25ML O0429-500ML
TCIAO0429-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0429-25ML TCIAO0429-500ML
2-Octyl-1-dodecanol ≥90.0% (par GC)
2-Octyl-1-dodecanol
Formule: C₂₀H₄₂O
MW: 298,56 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point d'éclair: 113°C
Numéro MDL: MFCD01310428
Numéro CAS: 5333-42-6
EINECS: 226-242-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4714375cc28f1018da5510ab38d321667ac455ac&vid=4714375cc28f1018da5510ab38d321667ac455ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité