4-n-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole
O0431-200MG O0431-1G
TCIAO0431-200MGEA 92.4 EUR InStock
TCIAO0431-200MG TCIAO0431-1G
4-n-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole ≥98.0% (par GC)
4-n-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole
Formule: C₁₆H₂₁NS₂
MW: 291,47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD26793506
Numéro CAS: 141029-75-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae8841a5dca3ecd66d539d91ae59cd33fd56d918&vid=ae8841a5dca3ecd66d539d91ae59cd33fd56d918&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité