3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
O0434-5G O0434-1G
TCIAO0434-5GEA 203 EUR InStock
TCIAO0434-5G TCIAO0434-1G
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Formule: C5H4O3
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD00126929
Numéro CAS: 5617-74-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité