Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ospemifene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Z)-2-(4-(4-Chloro-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl)phenoxy)ethan-1-ol

O0441-100MG O0441-1G
TCIAO0441-100MGEA 108 EUR InStock
TCIAO0441-100MG TCIAO0441-1G
Ospemifene ≥98.0% (par GC)
Ospemifene


Formule: C₂₄H₂₃ClO₂
MW: 378,90 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00871890
Numéro CAS: 128607-22-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c30fc036195c0dd1b38f4f81f55bda5c3b1e9ce8&vid=c30fc036195c0dd1b38f4f81f55bda5c3b1e9ce8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité